Tisk…
Síran zinečnatý heptahydrát ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
A12915.0C A12915.0E A12915.36
A12915.0CEA 9990 CZK
A12915.0C A12915.0E A12915.36
Síran zinečnatý heptahydrát ≥98%
Síran zinečnatý heptahydrát
Purity: 98% CAS No.: 7446-20-0 Molecular Formula: O4SZn.7H2O Formula Weight: 287.54 (161.43anhy) pH: 4.4-6 Melting Point: 100° UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00149894
Vzorec: ZnSO₄·7H₂O
MW: 287,56 g/mol
Bod tání: 100 °C
Hustota: 1,97
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149894
CAS číslo: 7446-20-0
EINECS: 231-793-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,10159