Tisk…
Síran zinečnatý heptahydrát 99,0-103,0 ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
33399.22 33399.36 33399.A4
33399.22EA 783 CZK
33399.22 33399.36 33399.A4
Síran zinečnatý heptahydrát 99,0-103,0 ACS
Síran zinečnatý heptahydrát
Purity: 99.0-103.0% CAS No.: 7446-20-0 Molecular Formula: O4SZn.7H2O Formula Weight: 287.54 (161.43anhy) Physical Form: Lump Density: 1.97 Appearance: Colourless to white pH: 4.4-6 Melting Point: 100° Solubility: Soluble in water, glycerol Merck Reference: 14,10159 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00149894
Vzorec: ZnSO₄·7H₂O
MW: 287.56
Bod tání: 100
Hustota: 1.97
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149894
CAS číslo: 7446-20-0
EINECS: 231-793-3
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 14,10159