Tisk…
Síran zinečnatý heptahydrát 99.5% for analysis
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
205980010 205982500 205980050
ACRO205980010EA 3680 CZK
ACRO205980010 ACRO205982500 ACRO205980050
Síran zinečnatý heptahydrát 99.5% for analysis
Síran zinečnatý heptahydrát
Vzorec: ZnSO₄·7H₂O
MW: 287.56
Bod tání: 100
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149894
CAS číslo: 7446-20-0
EINECS: 231-793-3
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 12,10293
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Titration Complexometric ≥99.4 %
pH 4.4 to 6.0 (5 % at 25°C)
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Arsenic (As) ≤1 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Lead (Pb) ≤10 ppm
Manganese (Mn) ≤3 ppm
Potassium (K) ≤10 ppm
Sodium (Na) ≤10 ppm
Nitrogen compounds (as N) ≤0.002 %