Tisk…
Síran zinečnatý monohydrát (35,5% Zn)
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
14160.A1 14160.A7
14160.A1EA 2320 CZK
14160.A1 14160.A7
Síran zinečnatý monohydrát (35,5% Zn)
Síran zinečnatý monohydrát
CAS No.: 7446-19-7 Molecular Formula: ZnSO4.H2O Formula Weight: 179.45 (161.43anhy) Physical Form: Coarse Powder Solubility: Soluble in water Merck Reference: 14,10159 MDL No.: MFCD00149893
Vzorec: ZnSO₄·1H₂O
MW: 179,47 g/mol
Hustota: 3,2 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149893
CAS číslo: 7446-19-7
EINECS: 231-793-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,10159