Tisk…
Síran kademnatý 8/3-hydrát, crystals ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
403765000 403760025 403761000
ACRO403765000EA 5810 CZK
ACRO403765000 ACRO403760025 ACRO403761000
Síran kademnatý 8/3-hydrát, crystals ACS
Síran kademnatý 8/3-hydrát
Vzorec: 3CdSO₄·8H₂O
Bod tání: 41 °C
Hustota: 3,79 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02253000
CAS číslo: 7790-84-3
EINECS: 233-331-6
UN: 2570
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,01627
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystals
Titration Complexometric 98.0 to 102.0 %
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Nitrate and Nitrite (as NO3) ≤0.003 %
Calcium (Ca) ≤0.005 %
Copper (Cu) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Lead (Pb) ≤0.003 %
Potassium (K) ≤0.01 %
Sodium (Na) ≤0.02 %
Zinc (Zn) ≤0.05 %
Insoluble matter ≤0.005 %