Tisk…
Dusičnan rtuťnatý monohydrát ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Mercury(II) nitrate hydrate, Mercury dinitrate monohydrate
423941000 423945000
ACRO423941000EA 3400 CZK
ACRO423941000 ACRO423945000
Dusičnan rtuťnatý monohydrát ACS
Dusičnan rtuťnatý monohydrát
Vzorec: Hg(NO₃)₂·1H₂O
MW: 342.62
Bod tání: 77…79 °C
Hustota: 4.3 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149736
CAS číslo: 7783-34-8
EINECS: 233-152-3
UN: 1625
ADR: 6.1 II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals
Titration with NH4SCN ≥98.0 %
Chloride (Cl) ≤20 ppm
Sulfate (SO4) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Residue after reduction ≤0.01 %