Tisk…
Dusičnan rtuťnatý monohydrát 98+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
213140500 213142500 213140010
ACRO213140500EA 1880 CZK
ACRO213140500 ACRO213142500 ACRO213140010
Dusičnan rtuťnatý monohydrát 98+%
Dusičnan rtuťnatý monohydrát
Vzorec: Hg(NO₃)₂·1H₂O
Bod tání: 77…79 °C
Hustota: 4,3 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149736
CAS číslo: 7783-34-8
EINECS: 233-152-3
UN: 1625
ADR: 6.1,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Adhering crystalline powder
Titration Complexometric ≥98 %
Chloride (Cl) ≤20 ppm
Sulfate (SO4) ≤20 ppm
Copper (Cu) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Lead (Pb) ≤20 ppm
Mercurous Mercury (as Hg) ≤0.2 %