Tisk…
Dusičnan rtuťný dihydrát 98% p.a.
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
213130500 213132500 213130010
ACRO213130500EA 3830 CZK
ACRO213130500 ACRO213132500 ACRO213130010
Dusičnan rtuťný dihydrát 98% p.a.
Dusičnan rtuťný dihydrát
Vzorec: Hg₂N₂O₆·2H₂O
Bod tání: 70 °C
Hustota: 4,78 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00150812
CAS číslo: 7782-86-7
EINECS: 233-886-4
UN: 1627
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,05923
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow Crystalline powder
Assay ≥97.5 %
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Mercuric Mercury (as Hg) ≤0.5 %
Insoluble matter ≤0.005 % (in dilute HNO3)
Residue after reduction ≤0.01 %