Tisk…
Dusičnan kademnatý tetrahydrát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Cadmium nitrate tetrahydrate
M-Clarity™ quality level = MQ100
642045-100G 642045-500G
SIAL642045-100GEA 3530 CZK
SIAL642045-100G SIAL642045-500G
Dusičnan kademnatý tetrahydrát, Sigma-Aldrich®
Dusičnan kademnatý tetrahydrát
Vzorec: CdN₂O₆·4H₂O
MW: 308.48
Bod varu: 132
Bod tání: 60
Hustota: 2.5 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00149626
CAS číslo: 10022-68-1
EINECS: 233-710-6
UN: 3087
ADR: 5.1 II