Tisk…
Dusičnan kademnatý tetrahydrát ≥99.9% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Cadmium nitrate tetrahydrate
41732.18 41732.30
41732.18EA 3990 CZK
41732.18 41732.30
Dusičnan kademnatý tetrahydrát ≥99.9% (metals basis)
Dusičnan kademnatý tetrahydrát
Purity: 99.9% CAS No.: 10022-68-1 Molecular Formula: Cd(NO3)2.4H2O Formula Weight: 308.47 (236.41anhy) Physical Form: Crystalline Density: 2.45 Melting Point: 59° Boiling Point: 132° Merck Reference: 14,1622 UN No.: 3087 MDL No.: MFCD00149626
Vzorec: CdN₂O₆·4H₂O
MW: 308.48
Bod varu: 132 °C
Bod tání: 59 °C
Hustota: 2.45
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149626
CAS číslo: 10022-68-1
EINECS: 233-710-6
UN: 3087
ADR: 5.1 II
Merck Index: 14,1622