Dusičnan kademnatý tetrahydrát ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Cadmium nitrate tetrahydrate
10663.06
10663.14
10663.22
10663.06EA
1540
CZK
10663.06
10663.14
10663.22
Dusičnan kademnatý tetrahydrát ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Dusičnan kademnatý tetrahydrát
Purity: 99.999%
CAS No.: 10022-68-1
Molecular Formula: Cd(NO3)2.4H2O
Formula Weight: 308.47 (236.41anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 2.45
Melting Point: 59°
Boiling Point: 132°
Merck Reference: 14,1622
UN No.: 3087
MDL No.: MFCD00149626
Vzorec:
CdN₂O₆·4H₂O MW: 308.48 Bod varu: 132 °C Bod tání: 59 °C Hustota: 2.45 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00149626 CAS číslo: 10022-68-1 EINECS: 233-710-6 UN: 3087 ADR: 5.1 II Merck Index: 14,1622 |