Tisk…
Dusičnan kademnatý tetrahydrát 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Cadmium nitrate tetrahydrate
212342500 212340010
ACRO212342500EA 4780 CZK
ACRO212342500 ACRO212340010
Dusičnan kademnatý tetrahydrát 99+%
Dusičnan kademnatý tetrahydrát
Vzorec: CdN₂O₆·4H₂O
MW: 308.48
Bod varu: 132 °C (760 mmHg)
Bod tání: 59 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149626
CAS číslo: 10022-68-1
EINECS: 233-710-6
UN: 2570
ADR: 6.1 II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder or crystals
Titration Complexometric ≥99.0 %
Solubility (10 % in water) Clear colorless
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Copper (Cu) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Lead (Pb) ≤50 ppm
Zinc (Zn) ≤50 ppm
Insoluble matter ≤0.002 % (in water)