Tisk…
Chlorid kademnatý hemipentahydrát 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
197020250 197022500
ACRO197020250EA 949 CZK
ACRO197020250 ACRO197022500
Chlorid kademnatý hemipentahydrát 99+%
Chlorid kademnatý hemipentahydrát
Vzorec: CdCl₂·2.5H₂O
MW: 228.35
Bod tání: 34 °C
MDL Number: MFCD00799071
CAS číslo: 7790-78-5
EINECS: 233-296-7
UN: 2570
Merck Index: 13,01617
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Titration Complexometric 79.5 to 81.0 % (CdCl2)
Nitrate and Nitrite (as NO3) ≤0.003 %
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Ammonium (NH4) ≤50 ppm
Copper (Cu) ≤5 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Lead (Pb) ≤50 ppm
Zinc (Zn) ≤500 ppm
Insoluble matter ≤0.005 % (in water)