Tisk…
Bromid kademnatý tetrahydrát, Reagent Grade
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
32958.14 32958.22
32958.14EA 1650 CZK
32958.14 32958.22
Bromid kademnatý tetrahydrát, Reagent Grade
Bromid kademnatý tetrahydrát
CAS No.: 13464-92-1 Molecular Formula: CdBr2.4H2O Formula Weight: 344.28 (272.22anhy) Physical Form: Powder Sensitivity: Hygroscopic MDL No.: MFCD00150204
Vzorec: Br₂Cd·4H₂O
MW: 344.28
Bod tání: 575
Hustota: 5.214 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00150204
CAS číslo: 13464-92-1
EINECS: 232-165-1
UN: 2570
ADR: 6.1 III