Tisk…
Síran měďnatý pentahydrát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Cupric sulphate pentahydrate, Copper sulphate pentahydrate
M-Clarity™ quality level = MQ200
C8027-1KG C8027-500G
SIALC8027-1KGEA 6130 CZK
SIALC8027-1KG SIALC8027-500G
Síran měďnatý pentahydrát, Sigma-Aldrich®
Síran měďnatý pentahydrát
Vzorec: CuSO₄·5H₂O
MW: 249.69
Hustota: 2.284 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149681
CAS číslo: 7758-99-8
EINECS: 231-847-6
UN: 3077
ADR: 9 III
REACH: 01-2119520566-40
Merck Index: 13,02682