Síran měďnatý pentahydrát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
Synonyms:
Cupric sulphate pentahydrate, Copper sulphate pentahydrate
M-Clarity™ quality level = MQ200
469130-250G
469130-50G
SIAL469130-250GEA
11550
CZK
SIAL469130-250G
SIAL469130-50G
Síran měďnatý pentahydrát, Sigma-Aldrich®
Síran měďnatý pentahydrát
Vzorec:
CuSO₄·5H₂O MW: 249.69 Hustota: 2.284 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00149681 CAS číslo: 7758-99-8 EINECS: 231-847-6 UN: 3077 ADR: 9 III REACH: 01-2119520566-40 Merck Index: 13,02682 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...