Tisk…
Síran měďnatý pentahydrát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Cupric sulphate pentahydrate, Copper sulphate pentahydrate
M-Clarity™ quality level = MQ100
203165-10G 203165-50G
SIAL203165-10GEA 3070 CZK
SIAL203165-10G SIAL203165-50G
Síran měďnatý pentahydrát, Sigma-Aldrich®
Síran měďnatý pentahydrát
Vzorec: CuSO₄·5H₂O
MW: 249.69
Hustota: 2.284 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149681
CAS číslo: 7758-99-8
EINECS: 231-847-6
UN: 3077
ADR: 9 III
REACH: 01-2119520566-40
Merck Index: 13,02682