Tisk…
Síran měďnatý pentahydrát ≥98.5%, purified
Dodavatel: VWR Chemicals
Varování
Synonyms: Cupric sulphate pentahydrate, Copper sulphate pentahydrate
23172.293EA 2310 CZK
23172.293 23172.362
Síran měďnatý pentahydrát ≥98.5%, purified
Síran měďnatý pentahydrát
Vzorec: CuSO₄·5H₂O
MW: 249.69
Hustota: 2.284 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149681
CAS číslo: 7758-99-8
EINECS: 231-847-6
UN: 3077
ADR: 9 III
REACH: 01-2119520566-40
Merck Index: 13,02682
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 98.5 %
Cl (Chloride) Max. 20 ppm
Fe (Iron) Max. 100 ppm