Síran měďnatý, anhydrous ≥97%, TECHNICAL
Dodavatel: VWR Chemicals
|
Varování
|
23168.265EA
4380
CZK
23168.265
Síran měďnatý, anhydrous ≥97%, TECHNICAL
Síran měďnatý
Vzorec:
CuSO₄ MW: 159,61 g/mol Bod tání: 200 °C Hustota: 3,603 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00010981 CAS číslo: 7758-98-7 EINECS: 231-847-6 UN: 3288 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,02722 |
Výsledky specifikačního testu
Assay | Min. 97 % |