Tisk…
Síran měďnatý pentahydrát ≥98%, TECHNICAL
Dodavatel: VWR Chemicals
Varování
Synonyms: Cupric sulphate pentahydrate, Copper sulphate pentahydrate
23165.298EA 1530 CZK
23165.298 23165.367 23165.460
Síran měďnatý pentahydrát ≥98%, TECHNICAL
Síran měďnatý pentahydrát
Vzorec: CuSO₄·5H₂O
MW: 249,69 g/mol
Hustota: 2,284 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149681
CAS číslo: 7758-99-8
EINECS: 231-847-6
UN: 3077
ADR: 9,III
REACH: 01-2119520566-40
Merck Index: 13,02682
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 98 %