Síran měďnatý pentahydrát, EMSURE® ISO, ACS, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Cupric sulphate pentahydrate, Copper sulphate pentahydrate
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.02790.0250
1.02790.1000
1.02790.5000
1.02790.0250EA
1250
CZK
1.02790.0250
1.02790.1000
1.02790.5000
Síran měďnatý pentahydrát, EMSURE® ISO, ACS, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
Síran měďnatý pentahydrát
Vzorec:
CuSO₄·5H₂O Hustota: 2,284 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00149681 CAS číslo: 7758-99-8 EINECS: 231-847-6 UN: 3077 ADR: 9,III REACH: 01-2119520566-40 Merck Index: 13,02682 |
Výsledky specifikačního testu
Assay (iodometric) | 99.0-100.5% |
Insoluble matter | 0.005% max |
Chloride (Cl) | 0.0005% max |
Total nitrogen (N) | 0.001% max |
Calcium (Ca) | 0.005% max |
Iron (Fe) | 0.003% max |
Potassium (K) | 0.001% max |
Sodium(Na) | 0.005% max |
Nickel (Ni) | 0.005% max |
Lead (Pb) | 0.005% max |
Zinc (Zn) | 0.03% max |
Corresponds to ACS,ISO,Reag. Ph Eur |