Tisk…
Síran měďnatý pentahydrát 98-102% ACS
Dodavatel: VWR Chemicals
Varování
Synonyms: Cupric sulphate pentahydrate, Copper sulphate pentahydrate
0330-2.5KGEA 8990 CZK
0330-2.5KG 0330-500G
Síran měďnatý pentahydrát 98-102% ACS
Síran měďnatý pentahydrát
Vzorec: CuSO₄·5H₂O
MW: 249,69 g/mol
Hustota: 2,284 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149681
CAS číslo: 7758-99-8
EINECS: 231-847-6
UN: 3077
ADR: 9,III
REACH: 01-2119520566-40
Merck Index: 13,02682
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Calcium <0.005%
Chloride ≤0.001%
Insolubles ≤0.005%
Iron ≤0.003%
Nickel ≤0.005%
Nitrogen Compounds (as N) ≤0.002%
Potassium ≤0.01%
Purity 98% – 102%
Sodium ≤0.02%