Tisk…
Síran měďnatý pentahydrát ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Cupric sulphate pentahydrate, Copper sulphate pentahydrate
A11262.0B A11262.0G A11262.0I
A11262.0BEA 1460 CZK
A11262.0B A11262.0G A11262.0I
Síran měďnatý pentahydrát ≥99%
Síran měďnatý pentahydrát
Purity: 99% CAS No.: 7758-99-8 Molecular Formula: CuSO4.5H2O Formula Weight: 249.68 (159.60anhy) Odour: Odourless pH: 4 Merck Reference: 14,2653 UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00149681
Vzorec: CuSO₄·5H₂O
MW: 249.69
Hustota: 2.270
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149681
CAS číslo: 7758-99-8
EINECS: 231-847-6
UN: 3288
ADR: 6.1 III
REACH: 01-2119520566-40
Merck Index: 13,02682