Síran měďnatý pentahydrát 98.0-102.0% ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Cupric sulphate pentahydrate, Copper sulphate pentahydrate
14178.36
14178.A3
14178.36EA
1910
CZK
14178.36
14178.A3
Síran měďnatý pentahydrát 98.0-102.0% ACS
Síran měďnatý pentahydrát
Purity: 98.0-102.0%
CAS No.: 7758-99-8
Molecular Formula: CuSO4.5H2O
Formula Weight: 249.68 (159.60anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 2.270
Appearance: Blue
Odour: Odourless
pH: 4
Solubility: Soluble in water, methanol, glycerol.
Merck Reference: 14,2653
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00149681
Vzorec:
CuSO₄·5H₂O MW: 249.69 Hustota: 2.270 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00149681 CAS číslo: 7758-99-8 EINECS: 231-847-6 UN: 3288 ADR: 6.1 III REACH: 01-2119520566-40 Merck Index: 14,2653 |