Tisk…
Síran měďnatý pentahydrát 98+% ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
423610030 423615000 423610100
ACRO423610030EA 8530 CZK
ACRO423610030 ACRO423615000 ACRO423610100
Síran měďnatý pentahydrát 98+% ACS
Síran měďnatý pentahydrát
Vzorec: CuSO₄·5H₂O
Hustota: 2,284 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149681
CAS číslo: 7758-99-8
EINECS: 231-847-6
UN: 3077
ADR: 9,III
REACH: 01-2119520566-40
Merck Index: 13,02682
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Blue Crystals
Titration Iodometric 98.0 to 102.0 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤30 ppm
Nickel (Ni) ≤50 ppm
Potassium (K) ≤100 ppm
Sodium (Na) ≤200 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %
Nitrogen compounds (as N) ≤0.002 %