Tisk…
Síran měďnatý pentahydrát 98%, extra pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Cupric sulphate pentahydrate, Copper sulphate pentahydrate
197730010 197730050 197730250
ACRO197730010EA 1670 CZK
ACRO197730010 ACRO197730050 ACRO197730250
Síran měďnatý pentahydrát 98%, extra pure
Síran měďnatý pentahydrát
Vzorec: CuSO₄·5H₂O
Hustota: 2,284 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149681
CAS číslo: 7758-99-8
EINECS: 231-847-6
UN: 3077
ADR: 9,III
REACH: 01-2119520566-40
Merck Index: 13,02682
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Blue Crystalline powder or crystals
Titration Iodometric ≥97.5 %
Arsenic (As) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤200 ppm
Lead (Pb) ≤125 ppm
Nickel (Ni) ≤100 ppm