Síran měďnatý pentahydrát 99+% for analysis
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Cupric sulphate pentahydrate, Copper sulphate pentahydrate
197720010
197722500
197720050
ACRO197720010EA
2130
CZK
ACRO197720010
ACRO197722500
ACRO197720050
Síran měďnatý pentahydrát 99+% for analysis
Síran měďnatý pentahydrát
Vzorec:
CuSO₄·5H₂O Hustota: 2,284 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00149681 CAS číslo: 7758-99-8 EINECS: 231-847-6 UN: 3077 ADR: 9,III REACH: 01-2119520566-40 Merck Index: 13,02682 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Blue Crystalline powder or crystals |
Titration Iodometric | ≥99.0 % |
Chloride (Cl) | ≤10 ppm |
Iron (Fe) | ≤50 ppm |
Lead (Pb) | ≤50 ppm |
Nickel (Ni) | ≤20 ppm |
Total nitrogen (as N) | ≤0.002 % |