Tisk…
Dusičnan měďnatý trihydrát 99-104%, Puriss. p.a. analytical reagent, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: Cupric nitrate trihydrate, Copper dinitrate trihydrate
61194-100G 61194-500G
61194-100GEA 1510 CZK
61194-100G 61194-500G
Dusičnan měďnatý trihydrát 99-104%, Puriss. p.a. analytical reagent, Fluka™
Dusičnan měďnatý trihydrát
Vzorec: Cu(NO₃)₂·3H₂O
Hustota: 2,05 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149671
CAS číslo: 10031-43-3
EINECS: 221-838-5
UN: 3085
ADR: 5.1,I
Merck Index: 13,02671
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay 99.0 - 104.0 %
Calcium (Ca) Max. 10 ppm
Cadmium (Cd) Max. 5 ppm
Cobalt (Co) Max. 5 ppm
Chromium (Cr) Max. 5 ppm
Iron (Fe) Max. 20 ppm
Potassium (K) Max. 50 ppm
Magnesium (Mg) Max. 5 ppm
Manganese (Mn) Max. 5 ppm
Sodium (Na) Max. 50 ppm
Nickel (Ni) Max. 10 ppm
Lead (Pb) Max. 10 ppm
Zinc (Zn) Max. 5 ppm
Total S (as SO₄) Max. 50 ppm
Chloride (Cl) Max. 20 ppm