Tisk…
Copper(II) nitrate hemipentahydrate ≥97%, TECHNICAL
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
23121.297EA 2350 CZK
23121.297 23121.366
Copper(II) nitrate hemipentahydrate ≥97%, TECHNICAL
Copper(II) nitrate hemipentahydrate
Vzorec: Cu(NO₃)₂·2.5H₂O
Bod tání: 114 °C
Hustota: 2,05 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD02253001
CAS číslo: 19004-19-4
EINECS: 221-838-5
UN: 1477
ADR: 5.1,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 97 %