Tisk…
Dusičnan měďnatý trihydrát, EMSURE® for analysis, Supelco®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Cupric nitrate trihydrate, Copper dinitrate trihydrate
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.02753.0250 1.02753.1000
1.02753.0250EA 1550 CZK
1.02753.0250 1.02753.1000
Dusičnan měďnatý trihydrát, EMSURE® for analysis, Supelco®
Dusičnan měďnatý trihydrát
Vzorec: Cu(NO₃)₂·3H₂O
Bod tání: 114 °C
Hustota: 2,05 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149671
CAS číslo: 10031-43-3
EINECS: 221-838-5
UN: 1477
ADR: 5.1,II
Merck Index: 13,02671
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 2670 g/l (20 °C)
Melting Point 114 °C
Molar Mass 241.60 g/mol
Bulk Density 1050 kg/m3
Density 2.05 g/cm3 (20 °C)
pH 3 - 4 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer