Copper(II) nitrate hemipentahydrate ≥98% (≥26% Cu basis), Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
|
Nebezpečí
|
12837-1KG
12837-2.5KG
12837-500G
12837-1KGEA
3050
CZK
12837-1KG
12837-2.5KG
12837-500G
Copper(II) nitrate hemipentahydrate ≥98% (≥26% Cu basis), Fluka™
Copper(II) nitrate hemipentahydrate
Vzorec:
Cu(NO₃)₂·2.5H₂O Bod tání: 114 °C Hustota: 2,320 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02253001 CAS číslo: 19004-19-4 EINECS: 221-838-5 UN: 3085 ADR: 5.1,I Merck Index: 13,02671 |
Výsledky specifikačního testu
Assay | Min. 98 % |
Assay of Cu | Min. 26 % |
Water insoluble matter | Max. 0.003 % |
Iron (Fe) | Max. 0.005 % |
Chloride (Cl) | Max. 0.005 % |
Sulfate (SO₄) | Max. 0.01 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...