Tisk…
Dusičnan měďnatý trihydrát 99% for analysis
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Cupric nitrate trihydrate, Copper dinitrate trihydrate
207681000 207685000 207680025
ACRO207681000EA 1100 CZK
ACRO207681000 ACRO207685000 ACRO207680025
Dusičnan měďnatý trihydrát 99% for analysis
Dusičnan měďnatý trihydrát
Vzorec: Cu(NO₃)₂·3H₂O
Bod tání: 114 °C
Hustota: 2,05 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149671
CAS číslo: 10031-43-3
EINECS: 221-838-5
UN: 3085
ADR: 5.1,II
Merck Index: 13,02671
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Blue Powder or crystals and/or chunks
Titration Iodometric 98.5 to 104.0 %
Chloride (Cl) ≤20 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Lead (Pb) ≤50 ppm
Zinc (Zn) ≤50 ppm