Tisk…
Copper(II) nitrate hemipentahydrate 98+% ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
405855000 405850025 405851000
ACRO405855000EA 4640 CZK
ACRO405855000 ACRO405850025 ACRO405851000
Copper(II) nitrate hemipentahydrate 98+% ACS
Copper(II) nitrate hemipentahydrate
Vzorec: Cu(NO₃)₂·2.5H₂O
Bod tání: 114 °C
Hustota: Min, 1 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02253001
CAS číslo: 19004-19-4
EINECS: 221-838-5
UN: 3085
ADR: 5.1,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Blue Crystalline powder
Titration Iodometric 98.0 to 102.0 %
Chloride (Cl) ≤20 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Lead (Pb) ≤10 ppm
Nickel (Ni) ≤100 ppm
Potassium (K) ≤50 ppm
Sodium (Na) ≤100 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %