Tisk…
Chlorid měďnatý dihydrát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Copper dichloride dihydrate, Cupric chloride dihydrate
M-Clarity™ quality level = MQ200
C3279-100G C3279-500G
SIALC3279-100GEA 2290 CZK
SIALC3279-100G SIALC3279-500G
Chlorid měďnatý dihydrát, Sigma-Aldrich®
Chlorid měďnatý dihydrát
Vzorec: CuCl₂·2H₂O
MW: 170.48
Bod tání: 100
Hustota: 2.54 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149674
CAS číslo: 10125-13-0
EINECS: 231-210-2
UN: 2802
ADR: 8 III
Merck Index: 13,02660