Tisk…
Chlorid měďnatý dihydrát ≥96%, TECHNICAL
Dodavatel: VWR Chemicals
Varování
Synonyms: Copper dichloride dihydrate, Cupric chloride dihydrate
23089.262EA 1730 CZK
23089.262 23089.364
Chlorid měďnatý dihydrát ≥96%, TECHNICAL
Chlorid měďnatý dihydrát
Vzorec: CuCl₂·2H₂O
Bod tání: 100 °C
Hustota: 2,54 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149674
CAS číslo: 10125-13-0
EINECS: 231-210-2
UN: 2802
ADR: 8,III
Merck Index: 13,02660
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 96 %