Tisk…
Chlorid měďnatý dihydrát, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Copper dichloride dihydrate, Cupric chloride dihydrate
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.02733.0250 1.02733.1000
1.02733.0250EA 2010 CZK
1.02733.0250 1.02733.1000
Chlorid měďnatý dihydrát, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
Chlorid měďnatý dihydrát
Vzorec: CuCl₂·2H₂O
MW: 170.48
Bod tání: 100
Hustota: 2.54 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149674
CAS číslo: 10125-13-0
EINECS: 231-210-2
UN: 2802
ADR: 8 III
Merck Index: 13,02660
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 1150 g/l (20 °C)
Melting Point 100 °C
Molar Mass 170.48 g/mol
Bulk Density 950 kg/m3
Density 2.54 g/cm3 (20 °C)
pH 3.0 - 3.8 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material