Tisk…
Chlorid měďnatý dihydrát ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Copper dichloride dihydrate, Cupric chloride dihydrate
A16064.0B A16064.30
A16064.0BEA 3340 CZK
A16064.0B A16064.30
Chlorid měďnatý dihydrát ≥99%
Chlorid měďnatý dihydrát
Purity: 99% CAS No.: 10125-13-0 Molecular Formula: CuCl2.2H2O Formula Weight: 170.48 (134.45anhy) Odour: Odourless pH: 3.0-3.8 Melting Point: 100° dec. Merck Reference: 14,2633 UN No.: 2802 MDL No.: MFCD00149674
Vzorec: CuCl₂·2H₂O
Hustota: 2,510
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149674
CAS číslo: 10125-13-0
EINECS: 231-210-2
UN: 2802
ADR: 8,III
Merck Index: 14,2633