Chlorid měďnatý dihydrát 99+% ACS
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Copper dichloride dihydrate, Cupric chloride dihydrate
12458.22
12458.36
12458.A3
12458.22EA
1330
CZK
12458.22
12458.36
12458.A3
Chlorid měďnatý dihydrát 99+% ACS
Chlorid měďnatý dihydrát
Purity: 99+%
CAS No.: 10125-13-0
Molecular Formula: CuCl2.2H2O
Formula Weight: 170.48 (134.45anhy)
Physical Form: Granular
Density: 2.510
pH: 3.0-3.8
Melting Point: 100° dec.
Solubility: Soluble in water, methanol, ethanol
Merck Reference: 14,2633
UN No.: 2802
MDL No.: MFCD00149674
Vzorec:
CuCl₂·2H₂O MW: 170,48 g/mol Bod tání: 100 °C (rozkl.) Hustota: 2,510 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00149674 CAS číslo: 10125-13-0 EINECS: 231-210-2 UN: 2802 ADR: 8,III Merck Index: 14,2633 |