Tisk…
Chlorid měďnatý dihydrát ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Copper dichloride dihydrate, Cupric chloride dihydrate
10698.06 10698.14 10698.22
10698.06EA 1280 CZK
10698.06 10698.14 10698.22
Chlorid měďnatý dihydrát ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Chlorid měďnatý dihydrát
Purity: 99.999% CAS No.: 10125-13-0 Molecular Formula: CuCl2.xH2O (x≈2) Formula Weight: 134.45(anhy) Physical Form: Crystalline Aggregates Density: 2.510 Appearance: Blue-green Odour: Odourless pH: 3.0-3.8 Melting Point: 100° dec. Merck Reference: 14,2633 UN No.: 2802 MDL No.: MFCD00149674
Vzorec: CuCl₂·2H₂O
MW: 170,48 g/mol
Bod tání: 100 °C (rozkl.)
Hustota: 2,510
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149674
CAS číslo: 10125-13-0
EINECS: 231-210-2
UN: 2802
ADR: 8,III
Merck Index: 14,2633