Tisk…
Chlorid měďnatý dihydrát 99%, powder, extra pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Copper dichloride dihydrate, Cupric chloride dihydrate
405840050 405845000 405840025
ACRO405840050EA 747 CZK
ACRO405840050 ACRO405845000 ACRO405840025
Chlorid měďnatý dihydrát 99%, powder, extra pure
Chlorid měďnatý dihydrát
Vzorec: CuCl₂·2H₂O
Hustota: 2,54 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149674
CAS číslo: 10125-13-0
EINECS: 231-210-2
UN: 2802
ADR: 8,III
Merck Index: 13,02660
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Blue-green to blue Crystalline powder or needles
Titration Iodometric ≥98.5 %
Nitrate (NO3) ≤200 ppm
Sulfate (SO4) ≤1000 ppm
Iron (Fe) ≤300 ppm
Zinc (Zn) ≤500 ppm