Tisk…
Chlorid měďnatý dihydrát 99+% ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Copper dichloride dihydrate, Cupric chloride dihydrate
315281000 315280025 315285000
ACRO315281000EA 1260 CZK
ACRO315281000 ACRO315280025 ACRO315285000
Chlorid měďnatý dihydrát 99+% ACS
Chlorid měďnatý dihydrát
Vzorec: CuCl₂·2H₂O
MW: 170.48
Bod tání: 100 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149674
CAS číslo: 10125-13-0
EINECS: 231-210-2
UN: 2802
ADR: 8 III
Merck Index: 13,02660
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Blue-green to blue Crystalline powder or crystals
Titration Iodometric ≥99.0 %
Nitrate (NO3) ≤150 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Nickel (Ni) ≤100 ppm
Potassium (K) ≤100 ppm
Sodium (Na) ≤200 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %