Tisk…
Chlorid měďnatý dihydrát 99+% p.a.
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Copper dichloride dihydrate, Cupric chloride dihydrate
270530010 270530025 270532500
ACRO270530010EA 5810 CZK
ACRO270530010 ACRO270530025 ACRO270532500
Chlorid měďnatý dihydrát 99+% p.a.
Chlorid měďnatý dihydrát
Vzorec: CuCl₂·2H₂O
MW: 170,48 g/mol
Bod tání: 100 °C
Hustota: 2,54 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149674
CAS číslo: 10125-13-0
EINECS: 231-210-2
UN: 2802
ADR: 8,III
Merck Index: 13,02660
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Blue-green to blue Crystalline powder or crystals
Titration Iodometric ≥99.0 %
pH 3.0 to 3.8 (5 % in water 20°C)
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Arsenic (As) ≤1 ppm
Calcium (Ca) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Lead (Pb) ≤40 ppm
Magnesium (Mg) ≤20 ppm
Nickel (Ni) ≤50 ppm
Potassium (K) ≤20 ppm
Nitrogen compounds (as N) ≤0.004 %