Tisk…
Chlorid měďnatý dihydrát 98%, pure
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Copper dichloride dihydrate, Cupric chloride dihydrate
206345000 206340025
ACRO206345000EA 2080 CZK
ACRO206345000 ACRO206340025
Chlorid měďnatý dihydrát 98%, pure
Chlorid měďnatý dihydrát
Vzorec: CuCl₂·2H₂O
MW: 170,48 g/mol
Bod tání: 100 °C (rozkl.)
Hustota: 2,54 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149674
CAS číslo: 10125-13-0
EINECS: 231-210-2
UN: 2802
ADR: 8,III
Merck Index: 13,02660
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Blue-green to blue Crystalline powder or needles
Titration Complexometric ≥97.5 %