Tisk…
Cerium(IV) sulphate hydrate ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
A10142.0B A10142.18 A10142.30 A10142.99
A10142.0BEA 26500 CZK
A10142.0B A10142.18 A10142.30 A10142.99
Cerium(IV) sulphate hydrate ≥98%
Cerium(IV) sulphate hydrate
Purity: 98% CAS No.: 95838-16-7 Molecular Formula: Ce(SO4)2.xH2O Formula Weight: 332.24(anhy) Melting Point: 195° dec. Merck Reference: 14,1990 MDL No.: MFCD00149427
Vzorec: CeO₈S₂·H₂O
MW: 332,24 g/mol (anhy)
Bod tání: 195 °C (rozkl.)
Hustota: 3,01
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149427
CAS číslo: 95838-16-7
EINECS: 237-029-5
ADR: ,
Merck Index: 14,1990