Tisk…
Síran ceričitý tetrahydrát 98+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Cerium disulphate tetrahydrate, Ceric sulphate tetrahydrate
199131000 199135000 199130025
ACRO199131000EA 6030 CZK
ACRO199131000 ACRO199135000 ACRO199130025
Síran ceričitý tetrahydrát 98+%
Síran ceričitý tetrahydrát
Vzorec: Ce(SO₄)₂·4H₂O
MW: 404.3
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149427
CAS číslo: 10294-42-5
EINECS: 237-029-5
UN: 3260
Merck Index: 12,02036
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Bright yellow Powder
Titration Iodometric ≥98.0 %
Chloride (Cl) ≤100 ppm
Copper (Cu) ≤30 ppm
Iron (Fe) ≤150 ppm
Lead (Pb) ≤30 ppm
Nickel (Ni) ≤30 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤30 ppm
Insoluble matter ≤0.1 % (in H2SO4)
Subst not pptd by NH4OH ≤0.3 %