Dusičnan samaritý hexahydrát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Samarium (III) nitrate hexahydrate, Samarium(III) nitrate hydrate
M-Clarity™ quality level = MQ100
298123-100G
298123-25G
SIAL298123-100GEA
15220
CZK
SIAL298123-100G
SIAL298123-25G
Dusičnan samaritý hexahydrát, Sigma-Aldrich®
Dusičnan samaritý hexahydrát
Vzorec:
N₃O₉Sm·6H₂O MW: 444.47 Bod tání: 78 Hustota: 2.37 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00149857 CAS číslo: 13759-83-6 EINECS: 233-798-6 UN: 1477 ADR: 5.1 III |