Tisk…
Dusičnan samaritý hexahydrát ≥99.9%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Samarium (III) nitrate hexahydrate, Samarium(III) nitrate hydrate
12906.22 12906.14
12906.22EA 9170 CZK
12906.22 12906.14
Dusičnan samaritý hexahydrát ≥99.9%
Dusičnan samaritý hexahydrát
Purity: 99.9% CAS No.: 13759-83-6 Molecular Formula: Sm(NO3)3.6H2O Formula Weight: 444.45 (336.36anhy) Physical Form: Crystalline Density: 2.375 Appearance: Pale yellow Odour: Odourless pH: ca. 3 Melting Point: 78-79° UN No.: 1477 MDL No.: MFCD00149857
Vzorec: N₃O₉Sm·6H₂O
MW: 444.47
Bod tání: 78…79 °C
Hustota: 2.375
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149857
CAS číslo: 13759-83-6
EINECS: 233-798-6
UN: 1477
ADR: 5.1 III