Tisk…
Dusičnan neodymitý hexahydrát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Neodymium (III) nitrate hexahydrate
M-Clarity™ quality level = MQ100
289175-100G 289175-25G
SIAL289175-100GEA 6140 CZK
SIAL289175-100G SIAL289175-25G
Dusičnan neodymitý hexahydrát, Sigma-Aldrich®
Dusičnan neodymitý hexahydrát
Vzorec: N₃NdO₉·6H₂O
MW: 438,35 g/mol
Bod tání: ∼74 °C
Hustota: 2,265 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00149799
CAS číslo: 16454-60-7
EINECS: 233-153-9
UN: 1477
ADR: 5.1,III