Tisk…
Dusičnan lantanitý hexahydrát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
331937-100G 331937-500G 331937-5G
SIAL331937-100GEA 8590 CZK
SIAL331937-100G SIAL331937-500G SIAL331937-5G
Dusičnan lantanitý hexahydrát, Sigma-Aldrich®
Dusičnan lantanitý hexahydrát
Vzorec: La(NO₃)₃·6H₂O
MW: 433,01 g/mol
Bod varu: 126 °C (1013 hPa)
Bod tání: 65…67 °C
Hustota: 2,347 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149751
CAS číslo: 10277-43-7
EINECS: 233-238-0
UN: 1477
ADR: 5.1,III
Merck Index: 14,05363