Holmium trinitrate pentahydrate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
325732-10G
325732-50G
SIAL325732-10GEA
6090
CZK
SIAL325732-10G
SIAL325732-50G
Holmium trinitrate pentahydrate, Sigma-Aldrich®
Holmium trinitrate pentahydrate
Vzorec:
HoN₃O₉·5H₂O MW: 441,02 g/mol Bod tání: 83,74…84.62 °C |
MDL Number:
MFCD00149737 CAS číslo: 14483-18-2 EINECS: 233-438-8 UN: 1477 ADR: 5.1,III |